Drukuj
Koszulki polo o zmniejszonej palności, 784 PFLA
Dostawca: FRISTADS KANSAS
1004725402XL 1004725403XL 100472540L 100472540M 100472540S 100472540XL 100472540XS
KWIN1004725402XLEA 644 PLN
KWIN1004725402XL KWIN1004725403XL KWIN100472540L KWIN100472540M KWIN100472540S KWIN100472540XL KWIN100472540XS
Koszulki polo o zmniejszonej palności, 784 PFLA
Odzież robocza
Flame-retardant polo shirt made of 60% modacrylic, 38% cotton and 2% antistatic fibres.
  • Short front panel
  • Chest pocket
  • Long sleeves
Weight: 255 g/m²
Certyfikaty: EN 61482-1-2 (class 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1), EN 1149-5