Drukuj
Buty ochronne, perforowane, sznurowane, Steelite™ FW02, Portwest
Dostawca: Portwest
FW02BLU38 FW02BLU36 FW02BLU37 FW02BLU47 FW02BLU46 FW02BLU45 FW02BLU44 FW02BLU43 FW02BLU42 FW02BLU41 FW02BLU40 FW02BLU39
PRTWFW02BLU38EA 282 PLN
PRTWFW02BLU38 PRTWFW02BLU36 PRTWFW02BLU37 PRTWFW02BLU47 PRTWFW02BLU46 PRTWFW02BLU45 PRTWFW02BLU44 PRTWFW02BLU43 PRTWFW02BLU42 PRTWFW02BLU41 PRTWFW02BLU40 PRTWFW02BLU39
Buty ochronne, perforowane, sznurowane, Steelite™ FW02, Portwest
Obuwie i buty
Niskie buty trekkingowe w stylu S1P, antystatyczne, z perforowaną cholewką ze skóry i podwójną podeszwą zewnętrzną PU / PU odporną na olej.
  • Wysoka oddychająca podszewka
  • Pięta amortyzatora
  • Stalowy nos ochronny (200 J)
  • Stalowa podeszwa odporna na przebijanie
Idealny do noszenia w ciepłych warunkach, gdzie niezbędna jest wentylacja i komfort.
Kolor: Niebieski
Certyfikaty: EN 20345:2011 + A1:2007; S1P, SRC