Drukuj
Buty ochronne do kostki, sznurowane, Steelite™ FW31, Portwest
Dostawca: Portwest
FW31BKR39 FW31BKR43 FW31HOR47 FW31HOR46 FW31HOR45 FW31HOR44 FW31HOR43 FW31BKR41 FW31HOR42 FW31HOR41 FW31HOR40 FW31HOR39 FW31BKR47 FW31BKR46 FW31BKR45 FW31BKR44 FW31BKR42 FW31BKR40
PRTWFW31BKR39EA 409 PLN
PRTWFW31BKR39 PRTWFW31BKR43 PRTWFW31HOR47 PRTWFW31HOR46 PRTWFW31HOR45 PRTWFW31HOR44 PRTWFW31HOR43 PRTWFW31BKR41 PRTWFW31HOR42 PRTWFW31HOR41 PRTWFW31HOR40 PRTWFW31HOR39 PRTWFW31BKR47 PRTWFW31BKR46 PRTWFW31BKR45 PRTWFW31BKR44 PRTWFW31BKR42 PRTWFW31BKR40
Buty ochronne do kostki, sznurowane, Steelite™ FW31, Portwest
Obuwie i buty
Mid cut ankle boot made from nubuck leather plus a dual-density phylon/rubber sole, resistant to oil and heat (300 °C).
  • High wicking breathable mesh liner for extra comfort
  • Durable rubber sole
  • Protective steel toecap (200 J)
Colour: Black/honey
Certyfikaty: EN ISO 20345:2011; SB, SRA, HRO.