Drukuj
Wysokociśnieniowe zawory przełączające MXP, Rheodyne®, MX Series II™, IDEX Health & Science
Dostawca: IDEX RHEODYNE
MXP9900-000 MXP7900-000
554-2669EA 16060 PLN
554-2669 554-2666
Wysokociśnieniowe zawory przełączające MXP, Rheodyne®, MX Series II™, IDEX Health & Science
Zawory Zawory przełączające
These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
  • Can withstand up to 6000 psi (414 bar)
  • Chemically compatible for use with most mobile phase compositions
  • Available with analytical and nano-scale flow paths
  • Multiple control options
  • Stand alone capability
  • Included software