Drukuj
Odblaskowy bezrękawnik, Arras 1148
Dostawca: SIOEN
1148/FC1/1XL 1148/FC1/2XL 1148/FC1/3XL 1148/FC1/L 1148/FC1/M 1148/FC1/S 1148/FY1/1XL 1148/FY1/2XL 1148/FY1/3XL 1148/FY1/L 1148/FY1/M 1148/FY1/S
SIOE1148/FC1/1XLEA 484 PLN
SIOE1148/FC1/1XL SIOE1148/FC1/2XL SIOE1148/FC1/3XL SIOE1148/FC1/L SIOE1148/FC1/M SIOE1148/FC1/S SIOE1148/FY1/1XL SIOE1148/FY1/2XL SIOE1148/FY1/3XL SIOE1148/FY1/L SIOE1148/FY1/M SIOE1148/FY1/S
Odblaskowy bezrękawnik, Arras 1148
Odzież robocza
Wind- and waterproof bodywarmer made of Flexothane® Classic: 100% polyamide knitting with PU coating. With fixed quilted lining.
  • Straight collar, zip closure
  • Two inset pockets
Back length: 75 cm
Weight: 180 g/m²
Certyfikaty: EN ISO 20471 (Class 2), EN 14058 (Class 33XXX), EN ISO 13688