Drukuj
Zestawy do płukania krótkich wymazówek, SRK®
Dostawca: COPAN Diagnostics
SRK™ SRK®
710-0477EA 449 PLN
710-0477 710-1861 710-0932 710-0478 COPA924C 710-0933 COPA949C
Zestawy do płukania krótkich wymazówek, SRK®
Wymazówki Wymazówki z roztworami do opłukiwania
Swab rinse kits (SRK®) for microbiological examination of surfaces.
  • Isotonic salt solution to neutralise and deactivate disinfectants and sanitising agents
  • Rinse solution to moisten the sterile swab before sampling and transport it after collection
  • Swab shafts (rayon tip) are attached to the tube caps
Suitable for food and industrial applications.
Dodatkowe informacje: 50 swabs per box except the « bulk » item.