Ampułki, bulion FC, Hach
Dostawca: Hach
2373220
2373250
HACH2373220EA
258
PLN
HACH2373220
HACH2373250
Ampułki, bulion FC, Hach
Media do mikrobiologii
Podłoża gotowe do użycia
Selectivity: Faecal coliform bacteria.
- Save valuable time and money using this prepared media for membrane filtration methods