Drukuj
Roztwory buforowe pH, oznaczone kolorami
Dostawca: Hach
2283549.99 2947600 2283526 2283661 2283626 2283649.99 2283436 2283461 2283426 2283449.99 2283536 2283561
HACH2283549.99EA 134 PLN
HACH2283549.99 705-1029 HACH2283526 HACH2283661 HACH2283626 HACH2283649.99 HACH2283436 HACH2283461 HACH2283426 HACH2283449.99 HACH2283536 HACH2283561
Roztwory buforowe pH, oznaczone kolorami
Bufory Bufory pH
For calibration of pH meters
  • Colour coded for easy identification
  • Accuracy (pH): ±0,02 at 25 °C
Certyfikaty: Traceable to NIST.