Drukuj
Rękawice przemysłowe, Sahara® 100
Dostawca: KCL by Honeywell
100.10 100.7 100.8 100.9
112-2973EA 73 PLN
112-2973 KCHL100.7 112-2974 112-2975
Rękawice przemysłowe, Sahara® 100
Rękawice
Te lekkie, elastyczne bawełniane wkładki z dzianinowym nadgarstkiem posiadają powłokę nitrylową na dłoni i palcach. Zapewniają dobrą odporność na uderzenia mechaniczne.
  • Odporny na wilgoć
  • Bez silikonów
  • Dobra zdolność rozładowania
  • Elastyczność surowców i grubość powłoki zapewniają dobrą wrażliwość
Nadaje się do obróbki drewna i ogrodnictwa, obróbki metali i inżynierii mechanicznej, zastosowań w budownictwie, prac montażowych i transportowych oraz obróbki metali i tworzyw sztucznych.
Thickness: 0,8 ± 0,05 mm
Colour: White/yellow
EN 388 (3111), Cat. II; Öko-Tex standard 100 Food contact approved
Certyfikaty: EN 388:2016 (3111X), Kat. II; Öko-Tex standard 100
Dopuszczone do kontatku z żywnością