Drukuj
Rękawice chemoodporne, Tricotril® 736 / 737, KCL by Honeywell
Dostawca: KCL by Honeywell
736.8 736.9 736.10 736.11 737.10 737.8 737.9 737.11
112-1761EA 265 PLN
112-1761 112-1762 112-1763 112-1764 KCHL737.10 KCHL737.8 KCHL737.9 KCHL737.11
Rękawice chemoodporne, Tricotril® 736 / 737, KCL by Honeywell
Rękawice
Te rękawice wykonane są w specjalnym procesie produkcyjnym: Początkowo rękawice są zanurzane w celu utworzenia warstwy chloroprenowej, następnie rękawica jest zanurzana w kąpieli adhezyjnej bez rozpuszczalnika. Bawełniany trykot jest następnie wciągany. Zapewnia to 100% szczelności. Bez szwu trykot pozwala na bardzo delikatny dotyk. Jednocześnie wytrzymałość mechaniczna Tricoprenu jest znacznie wyższa niż w wersjach powlekanych na sucho.
  • Szeroka odporność chemiczna, wysoka odporność mechaniczna
  • Dobre właściwości antystatyczne i elektrostatyczne
  • Bezszwowa bawełniana wyściółka
  • Nie zawiera lateksu, rozpuszczalników i przyspieszaczy wulkanizacji, takich jak tiuramy lub benzotiazole
  • Teksturowana dłoń dla lepszej przyczepności podczas obsługi tłustych i oleistych części
Idealne do przenoszenia zanieczyszczonych ciężkich części, czyszczenia i konserwacji w zakładach chemicznych, pracach cynkowniczych i zastosowaniach w przemyśle petrochemicznym i ogólnym przemyśle chemicznym.
Thickness: 1,5 ± 0,2 mm
Colour: Green
EN 388 (3121), EN 374 (AJL); Cat. III; AQL 0,65 Food contact approved
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL <0,65
Dopuszczone do kontaktu z żywnością