Drukuj
Rękawice odporne na zimno, Cama Iso® 690+, KCL by Honeywell
Dostawca: KCL by Honeywell
690.9 690.10
112-1945EA 337 PLN
112-1945 112-1946
Rękawice odporne na zimno, Cama Iso® 690+, KCL by Honeywell
Rękawice
Rękawice z PCV z bezszwową wkładką z polaru, w pełni powlekane mankiety i szorstka powierzchnia. Rękawice zapewniają krótkotrwałą ochronę przed temperaturami do −20 °C.
  • Wysoki komfort noszenia dzięki wkładce z polaru
  • Bardzo trwała, dobra zręczność, wysoka odporność mechaniczna
  • Szorstka powierzchnia zapewnia pewny chwyt podczas obsługi mokrych części
  • Wodoodporne
  • Mankiet w kształcie stożka
Idealny do użytku zimowego przez lokalne, powiatowe, regionalne i krajowe służby, platformy wiertnicze, maszyny robocze i eksploatacyjne w zimnych obszarach, ogrodnictwo i rolnictwo oraz do przygotowywania stoków narciarskich.
Thickness: 3,5 ± 0,3 mm
Colour: Reddish brown
EN 388 (3221), EN 511 (121); Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (3221X), EN 511 (021); Kat. II