Drukuj
Licznik kolonii o wysokiej rozdzielczości, Scan® 1200 (interscience)
Dostawca: Interscience
Scan®
INSC437000EA 0 PLN
INSC437000
Licznik kolonii o wysokiej rozdzielczości, Scan® 1200 (interscience)
Liczniki kolonii
High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
  • Minimum size of colonies is 0,05 mm
  • Detects up to seven colours on the same Petri dish
  • Measurement of the inhibition zone
Can count colonies in less than one second for a fast, accurate, and traceable reading of the result.