Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-435, Ansell
Dostawca: Ansell
11-435/6 11-435/7
112-4356EA 0 PLN
112-4356 112-4357
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-435, Ansell
Rękawice
Ta dzianinowa wyściółka wykonana z Dyneema®/włókna szklanego/Lycra® i nylonu posiada powłokę PU na bazie wody na dłoni.
  • Antystatyczna, oddychająca
  • Ekstremalna odporność na przecięcia i zadziory
  • Bezszwowa pleciona rękawica zapewniająca bardzo dobre dopasowanie, zręczność i elastyczność
  • PU na bazie wody zwiększa zręczność i wygodę rękawicy, ponieważ PU nie wnika w nią
Rękawica jest idealna do przenoszenia szkła i blach metalowych, przedmiotów o ostrych krawędziach, wstępnego montażu, wycinania małych, suchych lub lekko naoliwionych części i zadań konserwacyjnych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42C); Kat. II