Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-518, Ansell
Dostawca: Ansell
11-518/10 11-518/11 11-518/6 11-518/7 11-518/8 11-518/9
112-2729EA 955 PLN
112-2729 112-2730 112-2725 112-2726 112-2727 112-2728
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-518, Ansell
Rękawice
Ta dziana rękawica z elastanu/nylonu/Dyneema® z cienką powłoką z palmy PU zapewnia wysoki poziom zręczności i wrażliwości w zastosowaniach związanych z ryzykiem przecięcia.
  • Niezwykle lekka tkanina i dopasowane dopasowanie
  • Dzianinowy styl mankietu na nadgarstku
  • Miękka bezszwowa wkładka pozwala dłoniom oddychać i zapewnia większą elastyczność i czułość palców
Idealny do zastosowań w końcowym montażu, przenoszenia małych lub bardzo dokładnych ostrych części, obróbki skrawaniem, pakowania, tłoczenia i montażu drutu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3X31B); Kat. II