Drukuj
Pojemnik transportowy z zakrętką, BÖTTGER
Dostawca: BOETTGER PAUL
08.013.0000 08.013.0600 08.023.0600 08.033.0600 08.013.0400.04 08.023.0000 08.023.0400.04 08.033.0000 08.033.0400.04
BOET08.013.0000EA 647 PLN
BOET08.013.0000 BOET08.013.0600 BOET08.023.0600 BOET08.033.0600 BOET08.013.0400.04 BOET08.023.0000 BOET08.023.0400.04 BOET08.033.0000 BOET08.033.0400.04
Pojemnik transportowy z zakrętką, BÖTTGER
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
Made of PP, translucent. Mailing containers for medical and biohazard samples.
  • Optimal protection from external elements through cylindrical design
  • Absorbent paper insert provides additional protection, easy to change, multiple-use very simple
  • Biohazard and recycling symbol clearly visible
Mailing containers Ø 30 mm fits into current mailboxes with 35 mm-wide slot, containers 44/114 mm suitable for mailing common culture mediums and containers 30/126 mm with cap suitable for Port-a-Cul.
Certyfikaty: Corresponding to DIN EN 829 (with insert/print).
Informacje do zamówienia: Transport tubes and screw caps have to be ordered separate.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904