Drukuj
Probówki na próbki kału z wciskanym korkiem, BÖTTGER
Dostawca: Boettger
BOET07.011.2001EA 1530 PLN
BOET07.011.2001
Probówki na próbki kału z wciskanym korkiem, BÖTTGER
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Faeces Sample Collection
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Crystal clear with flat bottom. Indentation plug with attached long-lasting spoon carrier for about bean-sized samples.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904