Drukuj
Pojemnik do zbiórki moczu z uszczelkami zatrzaskowymi lub bez, BÖTTGER
Dostawca: BOETTGER PAUL
06.044.0002 06.023.0000 06.034.0001 06.034.1101 06.044.1002 06.034.1001 06.013.0100
BOET06.044.0002EA 389 PLN
BOET06.044.0002 BOET06.023.0000 BOET06.034.0001 BOET06.034.1101 BOET06.044.1002 BOET06.034.1001 BOET06.013.0100
Pojemnik do zbiórki moczu z uszczelkami zatrzaskowymi lub bez, BÖTTGER
Systemy do diagnostyki klinicznej Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PP or LDPE, translucent.
  • Resistant to pressure and shatterproof
  • Optimal visibility of content, graduated
  • Fluid tight lid, easy to close
  • Frosted surface on cups and lids for identification marking
Ideal for collecting and storage of urine samples.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904