Drukuj
Rękawice kwasoodporne, Camapren
Dostawca: KCL by Honeywell
722.7 722.10 722.8 722.11 722.9 726.10 726.9 720.7 720.8 720.10 720.11 720.9 726.11 726.8
KCHL722.7EA 64.1 PLN
KCHL722.7 KCHL722.10 KCHL722.8 KCHL722.11 KCHL722.9 KCHL726.10 KCHL726.9 KCHL720.7 KCHL720.8 KCHL720.10 KCHL720.11 KCHL720.9 KCHL726.11 KCHL726.8
Rękawice kwasoodporne, Camapren
Rękawice
Te rękawice wykonane z polichloroprenu z bawełnianą podszewką flokowaną zapewniają trwalszą alternatywę dla naturalnych rękawiczek lateksowych. Materiał oferuje dobrą odporność chemiczną i mechaniczną.
  • Doskonała wrażliwość
  • Dobra przyczepność podczas obsługi tłustych i oleistych części
  • Wysoka elastyczność w niskich temperaturach
  • Anatomiczny kształt zmniejsza zmęczenie operatora
Rękawice są idealne do prac laboratoryjnych i cynkowniczych, a także do zastosowań w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym i produkcji napojów.
Thickness: 0,65 mm
Colour: Black or red
EN 388 (1111), EN 374 (AKL); Cat. III; AQL 0,65
Certyfikaty: 720: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL <0,65
722: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL <0,65
726: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL <0,65