Drukuj
Wieloelementarne standardy kotrololi jakości 100 mg/l {Be; I; Bi; Li; Cr; Mg; Co; Pb; U}w kwasie azotowym 5% ARISTAR® do ICP-MS
Dostawca: Avantor
VWR® ARISTAR®
88175.230EA 2660 PLN
88175.230
Wieloelementarne standardy kotrololi jakości 100 mg/l {Be; I; Bi; Li; Cr; Mg; Co; Pb; U}w kwasie azotowym 5% ARISTAR® do ICP-MS
Standardy Wzorce kationowe Multi-Element Standards
9 Elements 100 mg/L: Be, In, Bi, Li, Cr, Mg, Co, Pb, U
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.