Drukuj
VWR® Worki do homogenizatorów
Dostawca: VWR
VWR®
129-0728EA 316 PLN
129-0728 129-0729 129-0733 129-0734 129-0731 129-0732 129-0730
VWR® Worki do homogenizatorów
Worki Worki do homogenizatorów
Szeroki wybór sterylnych worków PE o pojemności od 80 do 3500 ml
Pasują do wszystkich konwencjonalnych homogenizatorów laboratoryjnych, do każdego rodzaju próbek.
  • Woreczki z filtrami przeznaczone są głównie do próbek włóknistych
  • Woreczki z pełnym filtrem dla próbek o konsystencji pasty
  • Zwykłe woreczki do standardowych zastosowań
  • Bez ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego
Certyfikaty: Surowiec zgodny z dyrektywą WE/94/62
Kontakt z żywnością: Surowiec jest zgodny z rozporządzeniem WE nr 1935/2004
Na podstawie ISO 11137: Sterylizacja produktów leczniczych SAL10⁻³