Drukuj
Czujniki temperatury do cyfrowych podgrzewaczy suchych bloków IKA
Dostawca: IKA
3516800 4480600
442-0584EA 920 PLN
442-0584 460-1041
Czujniki temperatury do cyfrowych podgrzewaczy suchych bloków IKA
Czujniki temperatury
For use with RCT basic, RET basic and C-MAG HS digital series.
PT1000 (DIN IEC 751 Class A)