Drukuj
Słoiki z nakładaną pokrywką, SEMADENI
Dostawca: SEMADENI
3009 3010
216-3155EA 202 PLN
216-3155 SEMA3010
Słoiki z nakładaną pokrywką, SEMADENI
Słoje, naczynia i pojemniki Słoje/naczynia uniwersalne
Jars, made of PP, with overlapping lid.
  • Lids can be labelled
  • Suitable for ointments, powders, and granules
  • Good chemical and temperature resistance