Drukuj
Probówki wirówkowe z okrągłym dnem i zakrętką, KIMAX®, KIMBLE, DWK LIFE SCIENCES
Dostawca: DWK Life Sciences
SP45212-50 SP45212-35
525-0788EA 4400 PLN
525-0788 525-0787
Probówki wirówkowe z okrągłym dnem i zakrętką, KIMAX®, KIMBLE, DWK LIFE SCIENCES
Probówki Probówki wirówkowe
Tube has a heavy wall to withstand higher speeds in centrifuging.
It is especially useful in separating neutralised sediment for culturing from sputum specimens, as well as many other clinical and microbiological applications.
Dodatkowe informacje: Supplied with unattached autoclavable cap with cemented-in rubber liner.