Drukuj
Wagi przemysłowe, Explorer®
Dostawca: OHAUS
30057068 30057069 30078073 30078074 30078075 30078076 30057067 30078072 30078077 30100518 30100519 30100520
611-4974EA 21930 PLN
611-4974 611-4975 611-4977 611-4978 OHAU30078075 OHAU30078076 611-4973 611-4976 OHAU30078077 OHAU30100518 OHAU30100519 OHAU30100520
Wagi przemysłowe, Explorer®
Wagi
Wagi stołowe o dużej platformie wyposażone w ekran dotykowy, zaawansowane funkcje ważenia i czujniki zbliżeniowe. Łatwa w obsłudze jednostka sterująca może być montowana na podstawie, nad podstawą na opcjonalnej kolumnie, na ścianie lub zdalnie (do 3 metrów z opcjonalnym kablem). Ekran dotykowy z uniwersalnymi ikonami i komunikatami informacyjnymi upraszcza konfigurację funkcji i podstawową obsługę. Operator ma dodatkowo możliwość korzystania z czujników zbliżeniowych do obsługi bez użycia rąk podczas obsługi wrażliwych próbek. Wagi posiadają wiele trybów aplikacji od ważenia podstawowego do aplikacji SQC wraz z krótkimi czasami stabilizacji i zoptymalizowanymi specyfikacjami wydajności.
  • Kolorowy wyświetlacz dotykowy z regulacją kąta widzenia w demontowalnej jednostce sterującej
  • Zaawansowana technologia ważenia z czasem stabilizacji około 1 sekundy
  • Menu z ikonami ułatwiające nawigację do wymaganej funkcjonalności
  • Kalibracja wewnętrzna AutoCal™
  • Podwójne wielofunkcyjne czujniki zbliżeniowe do obsługi podstawowych lub wybieranych przez użytkownika funkcji bez użycia rąk
  • Zgodność z LIMS
Podstawa wagi (nie jednostka sterująca/wyświetlająca) posiada stopień ochrony IP 54.