Drukuj
Łyżki, HDPE, Azlon/SciLabware
Dostawca: SciLabware
SWL028 SWL040
AZLOSWL028EA 191 PLN
AZLOSWL028 AZLOSWL040
Łyżki, HDPE, Azlon/SciLabware
Szufelki do próbek
Sturdy scoops made from natural rigid PE.
  • Lightweight
  • Good chemical resistance
  • Food safe