Drukuj
Stożki sedymentacyjne, Imhoff, SAN, AZLON/SCILABWARE
Dostawca: SciLabware
Azlon®
AZLOSWX008EA 1160 PLN
AZLOSWX008
Stożki sedymentacyjne, Imhoff, SAN, AZLON/SCILABWARE
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Leje sedymentacyjne
Colourless cone, made up of transparent styrene-acrylonitrile S.A.N polymer.
  • With moulded graduations
  • Stopper at the bottom facilitates the removal of sample and cleaning
Certyfikaty: Complies to DIN 12672