Drukuj
Francuskie butelki kwadratowe, przezroczyste, WHEATON®, DWK Life Sciences
Dostawca: DWK Life Sciences
W216885 W216883 W216884
WHEAW216885EA 583 PLN
WHEAW216885 WHEAW216883 WHEAW216884
Francuskie butelki kwadratowe, przezroczyste, WHEATON®, DWK Life Sciences
Butelki i butle Butelki szklane
Francuskie butelki kwadratowe, wykonane z bezbarwnego szkła sodowo-wapniowego zgodnym z wymogami USP Type III Wykonanie pozwala na pełne wykorzystanie dowolnego obszaru magazynowego, maksymalizując wydajność przestrzeni. Wszystkie butelki są pakowane w poręcznych opakowaniach wraz z dołączonymi zakrętkami ułatwiając utrzymanie czystości. Podzielony karton chroni butelki przed zarysowaniem podczas wysyłki i może następnie posłużyć do przechowywania próbek. Wszystkie butelki zawierają także naklejkę informującą o niebezpieczeństwie oraz plombę zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem, jeżeli jest potrzeba zaplombowania i/lub etykietowania. Dodatkowe nakrętki mogą zostać zakupione osobno.
Informacje do zamówienia: Wieczka są dostarczane dołączone do butelek