Drukuj
Specjalistyczne trójniki wysokociśnieniowe, Upchurch Scientific®, IDEX Health & Science
Dostawca: UPCHURCH SCIENTIFIC
M-540 M-540A U-433 U-466 U-466-02 U-466S
554-3083EA 2490 PLN
554-3083 554-3084 UPCHU-433 554-3259 554-3260 554-3261
Specjalistyczne trójniki wysokociśnieniowe, Upchurch Scientific®, IDEX Health & Science
Okucia i złącza
PEEK or stainless steel.
  • Pressure rating up to 5000 psi (345 bar)