Drukuj
Rękawice chemoodporne, Ultranitril 480, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34480177 34480178 34480009 34480170
112-5589EA 64.9 PLN
112-5589 112-5590 112-5591 112-5592
Rękawice chemoodporne, Ultranitril 480, Mapa Professionnel
Rękawice
Te nitrylowe rękawice z chlorowanym wykończeniem wnętrza zapewniają doskonałą ochronę podczas intensywnego obchodzenia się z produktami chemicznymi wysokiego ryzyka.
  • Zoptymalizowana żywotność: doskonała odporność mechaniczna (ścieranie, perforacja)
  • Dobra przyczepność na śliskich przedmiotach dzięki wytłaczanej fakturze
  • Chlorowane wykończenie ułatwia zakładanie i zdejmowanie rękawic
  • Nitryl zapewnia bardzo dobrą odporność na oleje, smary i pochodne węglowodorów
Idealne do obróbki/odtłuszczania metali za pomocą agresywnych rozpuszczalników, przenoszenia beczek z produktami chemicznymi, obróbki drewna i wykończenia, stosowania pestycydów i czyszczenia rolek prasy drukarskiej.
Thickness: 0,55 mm
Colour: Green
EN 3888 (4102), EN 374 (AJKL); Cat. III
Certyfikaty: EN 388:2016 (4102X), EN ISO 374-1 Type A (AJKOPT), EN 374-5; ISO 18889 G2; Kat. III