Drukuj
Rękawice chemoodporne, Alto 415, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34415040 34415151 34415046 34415047 34415048 34415049
MAPA34415040EA 2260 PLN
MAPA34415040 MAPA34415151 MAPA34415046 MAPA34415047 MAPA34415048 MAPA34415049
Rękawice chemoodporne, Alto 415, Mapa Professionnel
Rękawice
Te neoprenowe / naturalne lateksowe rękawice z teksturowanym wykończeniem i bawełnianą wyściółką są odpowiednie do malowania natryskowego, czyszczenia przemysłowego, konserwacji i do pracy z materiałami kompozytowymi w przemyśle lotniczym.
  • Czułość dotykowa, dzięki rękawicom zmniejszona grubość
  • Bawełniana podszewka zapewnia wygodę i wchłanianie potu
  • Dobra przyczepność dzięki antypoślizgowemu wytłoczeniu
Certyfikaty: EN 388:2016 (1011X), EN ISO 374-1 Type B (KMT), EN ISO 374-5, EN 421; Kat. III