Drukuj
Rękawice przemysłowe, Titan 397
Dostawca: MAPA
34397006 34397007 34397008 34397009 34397000
112-5580EA 319 PLN
112-5580 112-5581 112-5582 112-5583 112-5579
Rękawice przemysłowe, Titan 397
Rękawice
Te nitrylowe rękawice ze wsparciem tekstylnym i gładkim wykończeniem zapewniają wygodę i zręczność podczas typowych zadań związanych z obsługą.
  • Doskonały komfort dzięki grubości bawełnianej podszewki i wentylowanego tyłu
  • Swoboda ruchów: zręczność i elastyczność dzięki ścisłemu dopasowaniu do dłoni
  • Dobra odporność na ścieranie
Idealny do szlifowania, precyzyjnej pracy mechanicznej, montażu części, przenoszenia tłustych części mechanicznych, produkcji małych elementów elektrycznych i przenoszenia materiałów budowlanych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4111X); Kat. II