Drukuj
Rękawice przemysłowe, Titan 385/388/391, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34388009 34388008 34388000
MAPA34388009EA 310 PLN
MAPA34388009 MAPA34388008 MAPA34388000
Rękawice przemysłowe, Titan 385/388/391, Mapa Professionnel
Rękawice
Rękawice tekstylne mają powłokę ¾ lub pełną nitrylową.
  • Swoboda ruchów: wyjątkowo wygodny materiał tekstylny (bez szwów na powierzchniach roboczych)
  • Doskonała odporność na oleje i smary
  • Dłuższa żywotność: jakość podpory tekstylnej i powłoki nitrylowej
  • Modele z wentylowanym oparciem są dostępne z dzianymi mankietami lub bez nich
Idealny do zbierania odpadów, leśnictwa, ścinania lub cięcia metalu oraz przenoszenia grubej, nieobrobionej blachy (bez ostrych krawędzi).
Certyfikaty: EN 388:2016 (4111X); kat. II