Drukuj
VWR® SAS Super IAQ Próbnik powietrza
Dostawca: VWR Collection
710-1048EA 17050 PLN
710-1048 710-2149
VWR® SAS Super IAQ Próbnik powietrza
Próbniki Próbniki powietrza
SAS Super IAQ zapewnia taką samą wydajność, jak w badaniach przeprowadzonych przez CAMR-UK (Center of Applied Microbiology & Research).
  • Rozwiązania do kontroli mikrobiologicznej czystości powietrza dla przemysłu rolno-spożywczego oraz badań środowiskowych
  • Pełna gama akcesoriów do poboru prób powietrza
  • Łatwy w użyciu, oszczędność czasu i niskie koszty eksploatacji
Ściśle pod kątem pomiarów w sektorze produkcyjnym (Indoor Air Quality - IAQ). SAS IAQ charakteryzuje się lekką i trwałą konstrukcją, umożliwiającą pracę w każdych warunkach, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w terenie oraz przemyśle rolno-spożywczym.
Informacje do zamówienia: System nie zawiera akcesoriów. Ładowarkę, głowice zasysające, futerał i pilota należy zamawiać osobno.