Drukuj
VWR® SAS Super DUO 360 Próbnik powietrza
Dostawca: VWR Collection
710-0867EA 42650 PLN
710-0867 710-0866
VWR® SAS Super DUO 360 Próbnik powietrza
Próbniki Próbniki powietrza
Gdy zanieczyszczenie środowiska jest bardzo małe, a liczba próbek, które mają być wykonywane jest wysoka, czas pracy może być ważnym czynnikiem w wyborze instrumentu SAS. Rozwiązaniem są dwie głowice próbkujące, które działają jednocześnie, aby pobrać 1000 litrów powietrza w czasie krótszym niż 3 minuty.
  • Jedno urządzenie z dwiema głowicami aspiracyjnymi
  • Szybkie i porównywalne wyniki
  • Rozwiązania oszczędzające czas i ograniczające koszty
Jednoczesna aspiracja powietrza na dwie niezależne głowice pomiarowe, przy zastosowaniu jednakowych mediów na obu płWięcej informacji o produkcie