Drukuj
VWR®, próbniki powietrza SAS Super ISO
Dostawca: VWR Collection
710-2087EA 16030 PLN
710-2087 710-2088 710-2089 710-2090
VWR®, próbniki powietrza SAS Super ISO
Próbniki Próbniki powietrza
SAS Super ISO 100 i SAS Super ISO 180 różnią się między sobą pod względem przepływu powietrza; wybór ten zależy od zastosowania i umożliwia ciągłe lub sekwencyjne pobieranie próbek od kilku minut do kilku godzin. Dane mogą być przechowywane w samym przyrządzie SAS lub na dowolnym zdalnym komputerze.
  • Konstrukcja umożliwiająca uniknięcie turbulencji w jednokierunkowym przepływie powietrza oraz ponownej aspiracji przebadanego powietrza
  • Przenośne i łatwe do ustawienia, działają na akumulatory o długiej żywotności
  • Wszystkie instrukcje są dostępne na kluczu USB w sześciu językach
  • Micro USB do pobierania danych i konfiguracji przyrządu
  • Nowe zarządzanie danymi zgodnie z CFR 21 część 11
SAS Super ISO to kompletny system do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza. Bezpośredni następca SAS Super, używanego na “Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”. SAS Super ISO zostały zaprojektowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia.
The SAS SUPER ISO USB 100 and SAS SUPER ISO USB 180 air samplers are compliant with 21 CFR Part 11. They feature an electronic audit trail as well as a variety of security and monitoring functions for individual operators.
Certyfikaty: ISO 14698 i USP 1116.
Informacje do zamówienia: w celu uzyskania kompletnego systemu należy zamówić próbnik,
ładowarkę i odpowiednią głowicę.