Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, KryTech 832
Dostawca: MAPA
34832440 34832011 34832448 34832449
MAPA34832440EA 116 PLN
MAPA34832440 MAPA34832011 MAPA34832448 MAPA34832449
Rękawice odporne na przecięcie, KryTech 832
Rękawice
Te wytrzymałe rękawice ze skórzaną warstwą na dłoni i wzmocnionym kciukiem / palcem wskazującym zapewniają dobrą ochronę podczas przenoszenia ciężkich i ostrych metalowych części w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu. Z bezszwową podszewką tekstylną z włókien o doskonałej wytrzymałości.
  • Zwiększony komfort dzięki anatomicznemu kształtowi rękawic i elastyczności materiału
  • Dobra przyczepność do zbierania części w środowisku zaolejonym, ze względu na zewnętrzną warstwę ze skóry
  • Długa żywotność nawet w przypadku nieobrobionego metalu
  • Doskonała izolacja termiczna dłoni
Idealny do zastosowań w obróbce metali i cięciu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX); ISO 13997: 24.3N (2477g); Kat. II