Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Ultranitril 454, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34454136 34454137 34454008 34454009 34454130
112-5585EA 32.5 PLN
112-5585 112-5586 112-5587 112-5588 112-5584
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Ultranitril 454, Mapa Professionnel
Rękawice
Te syntetyczne rękawice z elastomeru z bawełnianymi flokowanymi wnętrzami są przeznaczone do stosowania w lekko agresywnych środowiskach.
  • Flokowane wnętrze zapewnia dobrą absorpcję potu
  • Wyjątkowa precyzja zręczności
  • Wytłaczana tekstura zapewnia dobrą obsługę śliskich przedmiotów
  • Optymalny komfort: anatomiczny kształt, nowa jakość flokowania, płynność
Idealne do typowych zadań w szpitalach i klinikach oraz do sprzątania z użyciem domowych detergentów.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2000X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5; Kat. III