Drukuj
Rękawice odporne na ciepło, TempDex 710
Dostawca: MAPA
34710021 34710027 34710039
112-5102EA 50.1 PLN
112-5102 112-5100 MAPA34710039
Rękawice odporne na ciepło, TempDex 710
Rękawice
Fakturowane nitrylowe rękawice z bezszwowym tekstylnym wzmocnieniem zapewniają dużą precyzję chwytu i ochronę termiczną.
  • Cienka rękawica o anatomicznym kształcie zapewnia dużą precyzję chwytu
  • Doskonała odporność na ścieranie i duża trwałość
  • Specjalna przyczepna powłoka nitrylowa ułatwia pracę w umiarkowanie zaolejonym środowisku
  • Kropkowana faktura zapewnia lepszą izolację i przyczepność
  • Odporność na ciepło przy temperaturze kontaktu wynoszącej maksymalnie 125 °C
Idealne do pracy z materiałami kompozytowymi poddanymi obróbce termicznej, formami w przemyśle ceramicznym, gorącą stalą po spawaniu, jak również przy pracy z gorącymi rurami. Produkt nadaje się także do użytku przy konserwacji rur i urządzeń grzewczych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4111X), EN 407 (X1XXXX); kat. II