Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, KryTech 582
Dostawca: MAPA
34582037 34582030 34582031 34582038 34582039
MAPA34582037EA 146 PLN
MAPA34582037 MAPA34582030 MAPA34582031 MAPA34582038 MAPA34582039
Rękawice odporne na przecięcie, KryTech 582
Rękawice
Te bezszwowe wkłady HDPE z powłoką nitrylową GRIP & PROOF są odporne na działanie cieczy i zapewniają dobrą przyczepność tłustych części.
  • Optimal cut resistance: level 5
  • Excellent resistance to abrasion
  • Visible indicator (blue textile) to easily identify the cut-performance level in the workplace
  • Performances of the gloves guaranteed after 5 cleaning cycles in washing machine
  • Non-slip grip
Idealne do obróbki metalu, montażu cienkich blach, walcowania i tłoczenia metali, przenoszenia i sortowania ostrych części, obróbki wykończeniowej oraz przenoszenia szkła.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X43D), ISO 13997: 18N (1835g) (ANSI Poziom antyprzecięciowości 4); Kat. II