Drukuj
Kolumny chiralne, ReproSil® Chiral-AM-R, Dr. Maisch
Dostawca: DR MAISCH
R65.AMR.S2546 R65.AMR.S1546 R65.AMR.S1046 R65.AMR.S0546 R63.AMR.S0546 R60.AMR.S2546 R60.AMR.S1546 R60.AMR.S0546 R63.AMR.V0104 R63.AMR.S1546 R63.AMR.S1046
554-2626EA 0 PLN
554-2626 554-2625 554-2624 554-2623 554-2608 554-2595 554-2594 554-2593 554-2611 554-2610 554-2609
Kolumny chiralne, ReproSil® Chiral-AM-R, Dr. Maisch
Kolumny chromatograficzne
USP L51 column: amylose tris-3,5-dimethylphenylcarbamate coated to porous silica particles.