Drukuj
Rękawice chemoodporne, Alto 299, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34299188 34299189 34299187 34299180
MAPA34299188EA 1200 PLN
MAPA34299188 MAPA34299189 MAPA34299187 MAPA34299180
Rękawice chemoodporne, Alto 299, Mapa Professionnel
Rękawice
Naturalne rękawice lateksowe z flokowanym wnętrzem.
  • Dłuższa żywotność i dobra ochrona przed uderzeniami, ze względu na grubość materiału
  • Wytłaczana tekstura dla lepszej przyczepności
  • Dobra wydajność mechaniczna zapewnia długotrwałą ochronę chemiczną
Idealny do prac konserwacyjnych w wilgotnych środowiskach (kontakt z wodą, olejem, smarami, węglowodorami) oraz do opróżniania i czyszczenia zbiorników bezodpływowych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (AKLMPT), EN ISO 374-5; Kat. III