Drukuj
Rękawice chemoodporne, Telsol 351, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34351008 34351009 34351000
MAPA34351008EA 401 PLN
MAPA34351008 MAPA34351009 MAPA34351000
Rękawice chemoodporne, Telsol 351, Mapa Professionnel
Rękawice
Rękawice z PCV z dzianinową podszewką dla lepszego komfortu. Rękawice zapewniają ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi i chemicznymi niskiego ryzyka.
  • Wyjątkowy komfort i dobra odporność na zimno dzięki bezszwowej bawełnianej dzianinie
  • Dobra odporność na oleje, smary i węglowodory
  • Nadaje się do kontaktu z żywnością, z wyjątkiem tłustych
  • Chropowate wykończenie
Idealny do stosowania w przemyśle farmaceutycznym oraz do prac konserwacyjnych i czyszczenia w mokrych środowiskach (woda, olej, smary, węglowodory).
Certyfikaty: EN 388:2016 (4121X), EN ISO 374-1 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5; Kat. III; AQL <0,65.