Drukuj
Rękawice odporne na ciepło i zimno, TempTec 332, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34332028 34332029 34332020
112-5556EA 431 PLN
112-5556 112-5557 112-5558
Rękawice odporne na ciepło i zimno, TempTec 332, Mapa Professionnel
Rękawice
Te neoprenowe rękawice z dzianinowym zabezpieczeniem termicznym zapewniają dobrą izolację termiczną i odporność na szeroki zakres chemikaliów.
  • Wielozadaniowa odporność chemiczna (kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne) zwiększona dzięki grubości materiału
  • Doskonała izolacja termiczna (przed wysoką i niską temperaturą) dzięki podwójnej dzianinie bawełnianej
  • Dobra przyczepność mokrych lub śliskich przedmiotów dzięki wytłaczanej fakturze
Idealny do różnorodnych zastosowań przemysłowych, w tym do chemicznej obróbki metali, hartowania olejowego stali, prac w kotłowni, obsługi gorących rurociągów, manipulacji formami w przemyśle ceramicznym, prac drogowych w niskich temperaturach, czyszczenia parą i pobierania próbek gorących produktów petrochemicznych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2212X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 407 (X2XXXX), EN 511 (111); Kat. III