Drukuj
Rękawice przemysłowe, Harpon 321
Dostawca: MAPA
34321000 34321166 34321007 34321008 34321009
112-5551EA 74.8 PLN
112-5551 112-5552 112-5553 112-5554 112-5555
Rękawice przemysłowe, Harpon 321
Rękawice
Te nieprzepuszczalne rękawice wykonane są z naturalnego lateksu. Mają bawełnianą podszewkę.
  • Reinforced grip: Ideal when gripping heavy, rough or slippery objects in highly aggressive environments
  • Suitable for long-term wear, due to the comfort of a textile support and good thermal insulation
  • Optimised service life: high resistance to abrasion
Odpowiednie zastosowania obejmują: Obsługa ryb, hodowla ostryg, praca z produktami mrożonymi.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3141X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 407 (X2XXXX); Kat. II