Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Jersette 307, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34307016 34307017 34307018 34307019
MAPA34307016EA 52.3 PLN
MAPA34307016 MAPA34307017 MAPA34307018 MAPA34307019
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Jersette 307, Mapa Professionnel
Rękawice
Odporne na działanie wody naturalne rękawice lateksowe z dzianinowym tekstylnym wnętrzem dla większego komfortu.
  • Wyjątkowy komfort, dzięki precyzji podpórki tekstylnej i anatomicznemu kształtowi
  • Doskonała zręczność i dobra przyczepność
  • Chropowate wykończenie zewnętrzne
  • Zapewnia odporność na ciepło
Idealne do drobnych prac związanych z ogólnym utrzymaniem i czyszczeniem z użyciem domowych detergentów.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2120X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II