Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Vital 180
Dostawca: MAPA
34180146 34180147 34180148 34180149 34180140
112-5540EA 186 PLN
112-5540 112-5541 112-5542 112-5543 112-5539
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Vital 180
Rękawice
Te rękawice nitrylowe z naturalnego lateksu mają bawełnianą podszewkę.
  • Chlorowane wykończenie dla ochrony przenoszonych produktów
  • Wytłaczana powierzchnia dla lepszej przyczepności
  • Cieczoodporne
Idealne do czyszczenia i ogólnej konserwacji w mokrych środowiskach, a także do montażu małych części oleistych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5, EN 421, Kat. III