Drukuj
Zlewki, niska forma, szkło borokrzemowe, wytrzymałe, podwójna skala, KIMAX®, KIMBLE/DWK LIFE SCIENCES
Dostawca: DWK Life Sciences
SP14005-2000 SP14005-250 SP14005-1000
SCERSP14005-2000EA 6280 PLN
SCERSP14005-2000 SCERSP14005-250 SCERSP14005-1000
Zlewki, niska forma, szkło borokrzemowe, wytrzymałe, podwójna skala, KIMAX®, KIMBLE/DWK LIFE SCIENCES
Zlewki
Wykonane z 33 rozszerzalnego szkła borokrzemianowego o niskiej ekstrakcji. Grube jednolite ściany i dodatkowa grubość ścianek wbudowana w równomiernie obrobioną górną krawędź.
  • Jednorodność konstrukcji pozwala na stosowanie na gorących płytach
  • Wszystkie rozmiary mają trwały, matowy obszar oznaczania i białą podziałkę
  • Konstrukcja spełnia wymagania ASTM Specyfikacja E960, typ II
Wytrzymałe szklane 'grubościenne' zlewki oferują doskonałą wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Zwiększone bezpieczeństwo podczas użytkowania w ekstremalnych warunkach, takich jak zmechanizowane mycie i nieostrożne obchodzenie się.
Certyfikaty: Spełnia wymagania normy USP Type III i ASTM E438, wymagania typu A ,