Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Vital 117/124, Mapa Professionnel
Dostawca: MAPA
34124216 34124217 34124218 34124210 34124109
112-5530EA 93 PLN
112-5530 112-5531 112-5532 112-5529 112-5533
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Vital 117/124, Mapa Professionnel
Rękawice
Te nieprzemakalne, naturalne rękawice lateksowe mają bawełnianą podszewkę. Idealne do nieagresywnych środowisk.
  • Doskonała zręczność dzięki sprężystości naturalnego lateksu
  • Wygodna, bawełniana podszewka
  • Wytłaczana tekstura dla lepszej przyczepności
Odpowiednie zastosowania obejmują montaż małych, wolnych od oleju i tłuszczu części oraz ogólne zadania czyszczenia z wykorzystaniem domowych detergentów.
Certyfikaty: EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III