4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H55531.03
H55531.06
H55531.03EA
471
PLN
H55531.03
H55531.06
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid ≥97%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 56096-89-0
Molecular Formula: C7H4FIO2
Formula Weight: 266.01
Melting Point: 143-147°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04108278
Formuła:
C₇H₄FIO₂ MW: 266.01 g/mol Temp. topnienia: 143…147 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04108278 Numer CAS: 56096-89-0 ADR: 6.1 III |