3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H31812.03
H31812.06
H31812.03EA
311
PLN
H31812.03
H31812.06
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Purity: 97%
Molecular Formula: C9H8F2O3
Formula Weight: 202.15
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD09258723
Formuła:
C₉H₈F₂O₃ Temp. topnienia: 134…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09258723 Numer CAS: 1017779-88-2 |